Learn More
N-vanililnonanamida, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30312078 100 mg
1 options
Código de producto. 30312078 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC17900600
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonivamide
CAS 2444-46-4
Nombres de analitos o componentes Nonivamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H27 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Nonivamide, Pseudocapsaicin, PAVA, Pelargonic acid vallinylamide, Vanillyl N-nonylamide
Fórmula InChI InChI=1S/C17H27NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-17(20)18-13-14-10-11-15(19)16(12-14)21-2/h10-12,19H,3-9,13H2,1-2H3,(H,18,20)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1
Nombre IUPAC N-[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metil]nonanamida
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 293.4
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.1991 g/mol