Learn More
Nonivamida, LoGiCal
Código de producto. 30461831
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461831 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461831 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1033.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonivamide
CAS 2444-46-4
Nombres de analitos o componentes Nonivamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H27 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Nonivamide, Pseudocapsaicin, PAVA, Pelargonic acid vallinylamide, Vanillyl N-nonylamide
Fórmula InChI InChI=1S/C17H27NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-17(20)18-13-14-10-11-15(19)16(12-14)21-2/h10-12,19H,3-9,13H2,1-2H3,(H,18,20)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1
Nombre IUPAC N-[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metil]nonanamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 293.4
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.1991 g/mol