accessibility menu, dialog, popup

UserName

HO(R)O(S)O(S)O(R)(S)OH(S)O(S)HO(S)(R)OH(S)OH(S)HO

CAS RN 2415-24-9

IUPAC Nombre: (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(1S,2S,4S,5S,6R,10S)-5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-3,9-dioxatricyclo[4.4.0.0²,⁴]dec-7-en-10-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Sinónimos: catalpol catalpinoside
Peso molecular (g/mol): 362.33
Fórmula molecular: C15H22O10
InChi Key: LHDWRKICQLTVDL-PZYDOOQISA-N
SMILES: OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C[C@H]3[C@H](O)[C@@H]4O[C@]4(CO)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (1)
  • (2)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados