Learn More
Catalpol, MedChemExpress
Descripción
Catalpol (Catalpinoside), an iridoid glycoside found in Rehmannia glutinosa. Catalpol has neuroprotective, hypoglycemic, anti-inflammatory, anti-cancer, anti-spasmodic, anti-oxidant effects and anti-HBV effects.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Catalpol |
| CAS | 2415-24-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H22O10 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Catalpinoside |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 30 mg/mL (82.80 mM) |
| SMILES | OC[C@@]12[C@]([C@@H]3O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)([H])O[C@@H]4CO)([H])[C@](C=CO3)([H])[C@H](O)[C@@H]1O2 |
| Peso molecular (g/mol) | 362.33 |
| Mostrar más |