Learn More
Catalpol, Thermo Scientific™
Código de producto. 17565565 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17565565 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17565565 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 468942500
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Catalpol
CAS 2415-24-9
Cantidad 250 mg
Fórmula molecular C15 H22 O10
Formula Weight (peso de la fórmula) 207
Número MDL MFCD11111524
Forma física Polvo
Color De blanco a marrón claro
Pureza ≥95%
Clave InChI LHDWRKICQLTVDL-PZYDOOQISA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C[C@H]3[C@H](O)[C@@H]4O[C@]4(CO)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(1S,2S,4S,5S,6R,10S)-5-hidroxi-2-(hidroximetil)-3,9-dioxatriciclo[4.4.0.0²,⁴]dec-7-en-10-il]oxi}-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 362.33