Learn More
Catapol, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Catalpol |
| CAS | 2415-24-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15 H22 O10 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | β-D-Glucopyranoside, (1aS,1bS,2S,5aR,6S,6aS)-1a,1b,2,5a,6,6a-hexahydro-6-hydroxy-1a-(hydroxymethyl)oxireno[4,5]cyclopenta[1,2-c]pyran-2-yl, Catalpol (7CI,8CI), β-D-Glucopyranoside, 1a,1b,2,5a,6,6a-hexahydro-6-hydroxy-1a-(hydroxymethyl)oxireno[4,5]cyclopenta[1,2-c]pyran-2-yl, [1aS-(1aα,1bβ,2β,5aβ,6β,6aα)]-, (1aS,1bS,2S,5aR,6S,6aS)-1a,1b,2,5a,6,6a-Hexahydro-6-hydroxy-1a-(hydroxymethyl)oxireno[4,5]cyclopenta[1,2-c]pyran-2-yl β-D-glucopyranoside, 7,8-Epoxyaucubin, Aucubin 7,8-epoxide, Catalpinoside, Catapol, De(p-hydroxybenzoyl)catalposide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22O10/c16-3-6-9(19)10(20)11(21)14(23-6)24-13-7-5(1-2-22-13)8(18)12-15(7,4-17)25-12/h1-2,5-14,16-21H,3-4H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+,13+,14+,15-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C[C@H]3[C@H](O)[C@@H]4O[C@]4(CO)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[[(1aS,1bS,2S,5aR,6S,6aS)-6-hidroxi-1a-(hidroximetil)-2,5a,6,6a-tetrahidro-1bH-oxireno[5,6]ciclopenta[1,3-c]piran-2-il]oxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 362.33 |
| Mostrar más |