accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COONHSNHNHSNHOOCH3

CAS RN 23564-05-8

IUPAC Nombre: methyl N-{[2-({[(methoxycarbonyl)amino]methanethioyl}amino)phenyl]carbamothioyl}carbamate
Sinónimos: zyban fungo thiophanate-methyl
Peso molecular (g/mol): 342.39
Fórmula molecular: C12H14N4O4S2
InChi Key: QGHREAKMXXNCOA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)NC(=S)NC1=CC=CC=C1NC(=S)NC(=O)OC
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Color 
  • (1)
Concentración 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados