Learn More
Tiofanato-metilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiophanate-methyl |
| CAS | 23564-05-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Thiophanate-methyl |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C12 H14 N4 O4 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N4O4S2/c1-19-11(17)15-9(21)13-7-5-3-4-6-8(7)14-10(22)16-12(18)20-2/h3-6H,1-2H3,(H2,13,15,17,21)(H2,14,16,18,22) |
| SMILES | COC(=O)NC(=S)Nc1ccccc1NC(=S)NC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | metil N-[[2-(metoxicarbonilcarbamotioilamino)fenil]carbamotioil]carbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 342.39 |
| Mostrar más |