Learn More
Thiophanate-Methyl, MedChemExpress
Código de producto. 16432289
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16432289 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16432289 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0842
MedChemExpress Thiophanate-Methyl is a systematic fungicide.
Thiophanate-Methyl is a systematic fungicide.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophanate-Methyl
Forma física Solid
CAS 23564-05-8
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H14N4O4S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 300 mg/mL (876.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC(NC(NC1=C(NC(NC(OC)=O)=S)C=CC=C1)=S)=O
Peso molecular (g/mol) 342.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.39
Porcentaje de pureza 99.66%