accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrCH3CH3NCH3(R)(S)OOOH

CAS RN 22254-24-6

IUPAC Nombre: (1R,5S)-3-[(3-hydroxy-2-phenylpropanoyl)oxy]-8-methyl-8-(propan-2-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ium bromide
Sinónimos: ipratropium bromide
Peso molecular (g/mol): 412.37
Fórmula molecular: C20H30BrNO3
InChi Key: LHLMOSXCXGLMMN-CLTUNHJMSA-M
SMILES: [Br-].CC(C)[N+]1(C)[C@H]2CC[C@@H]1CC(C2)OC(=O)C(CO)C1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados