Learn More
Bromuro de ipratropio, TRC
Código de producto. 30133464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133464 2.5 g 2.50 g
17994375 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133464 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7404952.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22254-24-6
Fórmula molecular C20H30NO3 . Br
Peso molecular (g/mol) 412.36
Sinónimo 3α-Hydroxy-8-isopropyl-1αH,5αH-tropanium Bromide (±)-Tropate, (3-Endo,8-syn)-3-(3-Hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane Bromide, (endo,syn)-(±)-3-(3-Hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane Bromide, 8-Isopropylatropinium Bromide, (endo,syn)-3-(3-Hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane Bromide, Atrovent, Atrovent Forte, N-Isopropylatropinium Bromide, N-Isopropylnoratropinium Bromomethylate, Sch 100, Sch 1000
Nombre IUPAC 3-((3-hidroxi-2-fenilpropanoil)oxi)-8-isopropil-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-8-bromuro de ioio
SMILES OCC(C1=CC=CC=C1)C(O[C@H]2C[C@H]3CC[C@@H](C2)[N@@+]3(C)C(C)C)=O.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ipratropium Bromide
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H30NO3.BrH/c1-14(2)21(3)16-9-10-17(21)12-18(11-16)24-20(23)19(13-22)15-7-5-4-6-8-15;/h4-8,14,16-19,22H,9-13H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.14