Learn More
Ipratropium bromide, MedChemExpress
Código de producto. 16458186
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16458186 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458186 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0241
MedChemExpress Ipratropium bromide (Sch 1000) is a muscarinic receptor antagonist, with IC50s of 2.9 nM, 2 nM, and 1.7 nM for M1, M2, and M3 receptors, respectively. Ipratropium bromide relaxes smooth muscle, can be used in the research for COPD (chronic obstructive pulmonary disease) and asthma.
Ipratropium bromide (Sch 1000) is a muscarinic receptor antagonist, with IC50s of 2.9 nM, 2 nM, and 1.7 nM for M1, M2, and M3 receptors, respectively. Ipratropium bromide relaxes smooth muscle, can be used in the research for COPD (chronic obstructive pulmonary disease) and asthma.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ipratropium bromide
Forma física Solid
CAS 22254-24-6
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H30BrNO3
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Sch 1000
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (242.51 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 35 mg/mL (84.88 mM)
SMILES C[N+]1([C@H]2CC[C@H]1CC(OC(C(CO)C3=CC=CC=C3)=O)C2)C(C)C.[Br-]
Peso molecular (g/mol) 412.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.36
Porcentaje de pureza 98.0%