accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COPOHNCH3CH3OSCH3H3C

CAS RN 22224-92-6

IUPAC Nombre: {ethoxy[3-methyl-4-(methylsulfanyl)phenoxy]phosphoryl}(propan-2-yl)amine
Sinónimos: fenamiphos caswell no. 453A nemacur methaphenamiphos nemacur P epa pesticide chemical code 100601 phenamiphos
Peso molecular (g/mol): 303.36
Fórmula molecular: C13H22NO3PS
InChi Key: ZCJPOPBZHLUFHF-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCOP(=O)(NC(C)C)OC1=CC=C(SC)C(C)=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)