Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenamiphos |
| CAS | 22224-92-6 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Densidad | 1.191 g/cm3 |
| Temperatura de inflamación | 200°C |
| Beilstein | 4752893 |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | 49°C |
| Sinónimo | (RS)-(ethyl 4-methylthio-m-tolyl isopropylphosphoramidate) |
| Peso molecular (g/mol) | 303.36 g/mol |
| Mostrar más |