Learn More
Fenamifos 90%, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenamiphos |
| CAS | 22224-92-6 |
| Fórmula molecular | C13 H22 N O3 P S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Phosphoramidic acid, (1-methylethyl)-, ethyl 3-methyl-4-(methylthio)phenyl ester (9CI), Phosphoramidic acid, isopropyl-, ethyl 4-(methylthio)-m-tolyl ester (8CI), B 68138, BAY 68138, Bayer 68138, Ethyl 3-methyl-4-(methylthio)phenyl (1-methylethyl)phosphoramidate, Ethyl 4-(methylthio)-m-tolyl isopropylphosphoramidate, Fenamifos, Fenamiphos, Fenamithion, Nemacur, Nemacur P, Phenamiphos, Phosphoramidic acid, N-(1-methylethyl)-, ethyl 3-methyl-4-(methylthio)phenyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H22NO3PS/c1-6-16-18(15,14-10(2)3)17-12-7-8-13(19-5)11(4)9-12/h7-10H,6H2,1-5H3,(H,14,15) |
| SMILES | CCOP(=O)(NC(C)C)Oc1ccc(SC)c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | N-[etoxi-(3-metil-4-metilsulfanilfenoxi)fosforil]propan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 303.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.1058 |