accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHHONHNNONNH2

CAS RN 22150-76-1

IUPAC Nombre: 2-amino-6-(1,2-dihydroxypropyl)-1,4-dihydropteridin-4-one
Sinónimos: biopterin
Peso molecular (g/mol): 237.22
Fórmula molecular: C9H11N5O3
InChi Key: LHQIJBMDNUYRAM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(O)C(O)C1=CN=C2NC(N)=NC(=O)C2=N1
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (5)
Grado 
  • (5)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (5)
  • (5)