Learn More
Biopterina, TRC
Código de producto. 30134309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134309 25 mg 25 miligramos
17971155 5 mg 5 miligramos
17953685 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134309 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB38902025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22150-76-1
Fórmula molecular C9 H11 N5 O3
Peso molecular (g/mol) 237.22
Sinónimo 4(1H)-Pteridinone, 2-amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-, 4(1H)-Pteridinone, 2-amino-6-(1,2-dihydroxypropyl)-, [S-(R*,S*)]-, 4(3H)-Pteridinone, 2-amino-6-(L-erythro-1,2-dihydroxypropyl)- (7CI,8CI), 2-Amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-4(1H)-pteridinone, (-)-Biopterin, 6-Biopterin, Biopterin, L-Biopterin, L-erythro-Biopterin, NSC 339699, Pterin H B2
Nombre IUPAC 2-amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihidroxipropil]-3H-pteridina-4-uno
SMILES C[C@H](O)[C@H](O)c1cnc2N=C(N)NC(=O)c2n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Biopterin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N5O3/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7/h2-3,6,15-16H,1H3,(H3,10,11,13,14,17)/t3-,6-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.0862
Porcentaje de pureza >95%