Learn More
6-Biopterin, MedChemExpress
Código de producto. 16496417
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496417 5 mg 5 miligramos
16452826 25 mg 25 miligramos
16414766 100 mg 100 miligramos
16403688 10 mg 10 miligramos
16400077 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16496417 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY102015
MedChemExpress 6-Biopterin (L-Biopterin), a pterin derivative, is a NO synthase cofactor.
6-Biopterin (L-Biopterin), a pterin derivative, is a NO synthase cofactor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Biopterin
CAS 22150-76-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H11N5O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo L-Biopterin
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (52.69 mM; ultrasonic and warming and heat to 75°C)
SMILES O=C1N=C(N)NC2=NC=C([C@@H](O)[C@@H](O)C)N=C12
Peso molecular (g/mol) 237.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.22
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death