Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Biopterina, 98 %
Código de producto. 16641822 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
16641822 250 mg 250 miligramos
16631822 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16641822 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 461662500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22150-76-1
Fórmula molecular C9H11N5O3
Peso molecular (g/mol) 237.22
Clave InChI LHQIJBMDNUYRAM-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 2-amino-6-(1,2-dihidroxipropil)-1,4-dihidropteridin-4-ona
SMILES CC(O)C(O)C1=CN=C2NC(N)=NC(=O)C2=N1
Specifications
Nombre del producto químico o material L-Biopterin
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 % min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.22
compliance-icons
Product Identifier
  • L-Biopterin, 98%
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Biopterin