accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3NNH2NH2NN

CAS RN 1985-46-2

IUPAC Nombre: N2,N2-dimethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Sinónimos: N2,N2-dimethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Peso molecular (g/mol): 154.18
Fórmula molecular: C5H10N6
InChi Key: IEFWDQQGFDLKFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)C1=NC(N)=NC(N)=N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados