Learn More
N,N-Dimetilmelamina Metformina Impureza C, TRC
Código de producto. 30137850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137850 100 mg 100 miligramos
17960585 1 g 1 g
17943495 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137850 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD474600100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1985-46-2
Fórmula molecular C5 H10 N6
Peso molecular (g/mol) 154.17
Sinónimo N,N-Dimethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. C (EP)
Nombre IUPAC 2-N,2-N-dimetil-1,3,5-triazina-2,4,6-triamina
SMILES CN(C)c1nc(N)nc(N)n1
Specifications
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10N6/c1-11(2)5-9-3(6)8-4(7)10-5/h1-2H3,(H4,6,7,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0967
Porcentaje de pureza >95%