Learn More
Metformina EP Impureza C, Mikromol™
Descripción
Impureza C de Metformina EP
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine |
| CAS | 1985-46-2 |
| Nombres de analitos o componentes | N,N-Dimethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H10 N6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N,N-Dimethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. C (EP), N,N-Dimethylmelamine, Metformin Imp. C (EP), Metformin USP Related Compound C, Metformin USP RC C, Metformin Related Compound C, Metformin Hydrochloride Impurity C, Metformin Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10N6/c1-11(2)5-9-3(6)8-4(7)10-5/h1-2H3,(H4,6,7,8,9,10) |
| SMILES | CN(C)c1nc(N)nc(N)n1 |
| Nombre IUPAC | 2-N,2-N-dimetil-1,3,5-triazina-2,4,6-triamina |
| Mostrar más |