accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONHOCH3CH3HO

CAS RN 19408-84-5

IUPAC Nombre: N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnonanamide
Sinónimos: dihydrocapsaicin 6,7-dihydrocapsaicin
Peso molecular (g/mol): 307.43
Fórmula molecular: C18H29NO3
InChi Key: XJQPQKLURWNAAH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(CNC(=O)CCCCCCC(C)C)=CC=C1O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados