Learn More
Dihidrocapsaicina, LoGiCal
Código de producto. 30460839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460839 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460839 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0016.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrocapsaicin
CAS 19408-84-5
Nombres de analitos o componentes Dihydrocapsaicin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H29 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Dihydrocapsaicin, Nonanamide, 8-methyl-N-vanillyl- (7CI,8CI), 6,7-Dihydrocapsaicin, Capsaicin, dihydro-, Dihydrocapsaicin
Fórmula InChI InChI=1S/C18H29NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h10-12,14,20H,4-9,13H2,1-3H3,(H,19,21)
Tipo de solución Neat
SMILES COc1cc(CNC(=O)CCCCCCC(C)C)ccc1O
Nombre IUPAC N-[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metil]-8-metilnonanamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 307.43
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.2147 g/mol