Learn More
Capsaicina Dihidro, TRC
Código de producto. 30009155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009155 250 mg 250 miligramos
18031530 50 mg 50 miligramos
18001840 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009155 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD448750250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19408-84-5
Fórmula molecular C18 H29 N O3
Peso molecular (g/mol) 307.43
Sinónimo Dihydrocapsaicin, Nonanamide, 8-methyl-N-vanillyl- (7CI,8CI), 6,7-Dihydrocapsaicin, Capsaicin, dihydro-, Dihydrocapsaicin
Nombre IUPAC N-[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metil]-8-metilnonanamida
SMILES COc1cc(CNC(=O)CCCCCCC(C)C)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrocapsaicin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H29NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h10-12,14,20H,4-9,13H2,1-3H3,(H,19,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.2147
Porcentaje de pureza >95%