Learn More
Dihidrocapsaicina, Mikromol™
Descripción
Dihidrocapsaicina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dihydrocapsaicin |
| CAS | 19408-84-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Dihydrocapsaicin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H29 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Dihydrocapsaicin, Nonanamide, 8-methyl-N-vanillyl- (7CI,8CI), 6,7-Dihydrocapsaicin, Capsaicin, dihydro-, Dihydrocapsaicin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H29NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h10-12,14,20H,4-9,13H2,1-3H3,(H,19,21) |
| SMILES | COc1cc(CNC(=O)CCCCCCC(C)C)ccc1O |
| Nombre IUPAC | N-[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metil]-8-metilnonanamida |
| Mostrar más |