accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3NOOSNH2OONOO

CAS RN 19044-88-3

IUPAC Nombre: 4-(dipropylamino)-3,5-dinitrobenzene-1-sulfonamide
Sinónimos: oryzalin
Peso molecular (g/mol): 346.36
Fórmula molecular: C12H18N4O6S
InChi Key: UNAHYJYOSSSJHH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCN(CCC)C1=C(C=C(C=C1[N+]([O-])=O)S(N)(=O)=O)[N+]([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)