Learn More
Oryzalin, TRC
Código de producto. 30425229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30425229 250 mg
30421194 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30425229 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO675503250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19044-88-3
Fórmula molecular C12 H18 N4 O6 S
Peso molecular (g/mol) 346.36
Sinónimo Sulfanilamide, 3,5-dinitro-N4,N4-dipropyl- (8CI), 4-(Dipropylamino)-3,5-dinitrobenzenesulfonamide, 3,5-Dinitro-N4,N4-dipropylsulfanilamide, Dirimal, EL 119, N4,N4-Dipropyl-3,5-dinitrosulfanilamide, NSC 648479, Oryzalin, Oryzalin 4 Pro, Rizelan, Ryzelan, Surflan
Nombre IUPAC 4-(dipropilamino)-3,5-dinitrobencenosulfonamida
SMILES CCCN(CCC)c1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oryzalin
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18N4O6S/c1-3-5-14(6-4-2)12-10(15(17)18)7-9(23(13,21)22)8-11(12)16(19)20/h7-8H,3-6H2,1-2H3,(H2,13,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.0947