Learn More
Orizalina en metanol 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Product Code. 12936083 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad unitSize
12936083 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12936083 Supplier Fisher Chemical Supplier No. F115991
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Specifications
Nombre del producto químico o material Oryzalin
Envase Ampolla
CAS 19044-88-3
Fórmula molecular C12H18N4O6S
Concentración 1000 μg/mL
Clave InChI UNAHYJYOSSSJHH-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES CCCN(CCC)C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)N)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 4-(dipropilamino)-3,5-dinitrobencenosulfonamida
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 346.358
PubChem CID 29393
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:73163
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • NCC Standard Solution - Oryzalin 1000ug/mL in Methanol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol