Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oryzalin |
| CAS | 19044-88-3 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Fórmula lineal | C12H18N4O6S |
| Beilstein | 2177305 |
| Color | Naranja claro |
| Punto de fusión | 139.7°C |
| Sinónimo | 4-(dipropylamino)-3,5-dinitrobenzenesulfonamide |
| Peso molecular (g/mol) | 346.36 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |