accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONSH2NOO

CAS RN 181695-72-7

IUPAC Nombre: 4-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)benzene-1-sulfonamide
Sinónimos: valdecoxib COX valdyn bextra valecoxib kudeq
Peso molecular (g/mol): 314.36
Fórmula molecular: C16H14N2O3S
InChi Key: LNPDTQAFDNKSHK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(C(=NO1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)S(N)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (6)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Grado 
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)