Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Valdecoxib |
| CAS | 181695-72-7 |
| Fórmula molecular | C16H14N2O3S |
| Cantidad | 250 mg |
| Información de solubilidad | Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in acetone, ethanol & methanol |
| Peso molecular (g/mol) | 314.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.46 |