Learn More
Valdecoxib, MedChemExpress
Código de producto. 16442877
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16442877 50 mg 50 miligramos
16426808 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16442877 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15762
MedChemExpress Valdecoxib is a highly potent and selective inhibitor of COX-2, with IC50s of 5 nM and 140 μM for COX-2 and COX-1, respeceively. Valdecoxib can be used in the research of arthritis and pain.
Valdecoxib is a highly potent and selective inhibitor of COX-2, with IC50s of 5 nM and 140 μM for COX-2 and COX-1, respeceively. Valdecoxib can be used in the research of arthritis and pain.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Valdecoxib
CAS 181695-72-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14N2O3S
Cantidad 50 mg
Sinónimo SC 65872
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (108.16 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C2=C(C)ON=C2C3=CC=CC=C3)C=C1)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 314.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.36
Porcentaje de pureza 99.42%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation