Learn More
Valdecoxib, Mikromol™
Descripción
Valdecoxib
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Valdecoxib |
| CAS | 181695-72-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Valdecoxib |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H14 N2 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 4-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)benzenesulfonamide, 4-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)benzenesulfonamide, Bextra, SC 65872, Valdecoxib, Valecoxib, Valus, Valz, Vx 2, Benzenesulfonamide, 4-(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14N2O3S/c1-11-15(12-7-9-14(10-8-12)22(17,19)20)16(18-21-11)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3,(H2,17,19,20) |
| SMILES | Cc1onc(c2ccccc2)c1c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 4-(5-metil-3-fenil-1,2-oxazol-4-il)bencenosulfonamida |
| Mostrar más |