CAS RN 171746-21-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
5
de
5
resultados
1
AGN 193109, CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Tocris Bioscience™ AGN 193109
High affinity pan-RAR antagonist
3
AGN 193109, CTR
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
4
AGN 193109, MedChemExpress
MedChemExpress AGN 193109 is a retinoid analog, and acts as a specific and highly effective antagonist of retinoic acid receptors (RARs), with Kds of 2 nM, 2 nM, and 3 nM for RARα, RARβ, and RARγ, respectively.
5
Tocris Bioscience™ AGN 193109
AGN 193109 synthesized to Ancillary Material Grade