Learn More
AGN 193109, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[2-[5,6-Dihydro-5,5-dimethyl-8-(4-methylphenyl)-2-naphthalenyl]ethynyl]benzoic acid |
| CAS | 171746-21-7 |
| Fórmula molecular | C28H24O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-[[5,6-dihydro-5,5-dimethyl-8-(4-methylphenyl)-2-naphthalenyl]ethynyl]benzoic Acid (9CI), 4-[2-[5,6-Dihydro-5,5-dimethyl-8-(4-methylphenyl)-2-naphthalenyl]ethynyl]benzoic Acid, CD 3106, AGN 193109 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H24O2/c1-19-4-11-22(12-5-19)24-16-17-28(2,3)26-15-10-21(18-25(24)26)7-6-20-8-13-23(14-9-20)27(29)30/h4-5,8-16,18H,17H2,1-3H3,(H,29,30) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C2=CCC(C)(C)c3ccc(cc23)C#Cc4ccc(cc4)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[2-[5,5-dimetil-8-(4-metilfenil)-6H-naftalen-2-il]etinil]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 392.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.1776 |