Learn More
AGN 193109, MedChemExpress
Descripción
AGN 193109 is a retinoid analog, and acts as a specific and highly effective antagonist of retinoic acid receptors (RARs), with Kds of 2 nM, 2 nM, and 3 nM for RARα, RARβ, and RARγ, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AGN 193109 |
| CAS | 171746-21-7 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H24O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 2 mg/mL (5.10 mM; Need warming) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=C(C#CC2=CC=C3C(C)(C)CC=C(C4=CC=C(C)C=C4)C3=C2)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 392.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.49 |
| Mostrar más |