Learn More
Tocris Bioscience™ AGN 193109
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18776496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18776496 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18776496 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5758/10
High affinity pan-RAR antagonist
AGN 193109 is a high affinity pan-retinoic acid receptor (RAR) antagonist (Kd values are 2, 2 and 3 nM at RARα, RARβ and RARγ, respectively). Exhibits no significant affinity for retinoic X receptors. AGN 193109 promotes the differentiation from mouse embryonic stem cells into paraxial mesoderm. AGN 193109 suppresses primary human cardiovascular smooth muscle cell calcification.
AGN 193109 synthesized to Ancillary Material Grade also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 171746-21-7
Cantidad 10 mg
Objetivo Retinoic Acid Receptor
Fórmula molecular C28H24O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.49g/mol
Tipo de producto Antagonist
Para uso exclusivo en investigación