accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HNOOHOH3CH3CO

CAS RN 16655-82-6

IUPAC Nombre: 3-hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl N-methylcarbamate
Sinónimos: 3-hydroxycarbofuran
Peso molecular (g/mol): 237.26
Fórmula molecular: C12H15NO4
InChi Key: RHSUJRQZTQNSLL-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CNC(=O)OC1=CC=CC2=C1OC(C)(C)C2O
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)