Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbofuran-3-hydroxy |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 16655-82-6 |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 138°C to 141°C |
| Sinónimo | 3-Hydroxycarbofuran; Methylcarbamic acid 2,3-dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl ester |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Peso molecular (g/mol) | 237.25 |
| Cantidad | 10 mg |
| Grado | Estándar analítico |