Learn More
3-hidroxicarbofurano 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
30310343 10 x 1 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30310343 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGH09010099AL
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbofuran-3-hydroxy
CAS 16655-82-6
Nombres de analitos o componentes Carbofuran-3-hydroxy
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H15 N O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-Hydroxycarbofuran
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO4/c1-12(2)10(14)7-5-4-6-8(9(7)17-12)16-11(15)13-3/h4-6,10,14H,1-3H3,(H,13,15)
SMILES CNC(=O)Oc1cccc2C(O)C(C)(C)Oc12
Nombre IUPAC (3-hidroxi-2,2-dimetil-3H-1-benzofurano-7-il) N-metilcarbamato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 237.25
Cantidad 10 x 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.1001 g/mol