Learn More
3-Carbofurano Hidroxi, TRC
Código de producto. 18011120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18011120 50 mg 50 miligramos
17999619 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18011120 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH82504050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16655-82-6
Fórmula molecular C12 H15 N O4
Peso molecular (g/mol) 237.25
Sinónimo 3,7-Benzofurandiol, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-, 7-(methylcarbamate) (9CI), Carbamic acid, methyl-, 2,3-dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl ester (8CI), 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-3-hydroxy-7-benzofuranyl N-methylcarbamate, 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-3-hydroxy-7-benzofuranyl methylcarbamate, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl methylcarbamate, 3-Hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methylcarbamate, 3-Hydroxycarbofuran
Nombre IUPAC (3-hidroxi-2,2-dimetil-3H-1-benzofurano-7-il) N-metilcarbamato
SMILES CNC(=O)Oc1cccc2C(O)C(C)(C)Oc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbofuran-3-hydroxy
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO4/c1-12(2)10(14)7-5-4-6-8(9(7)17-12)16-11(15)13-3/h4-6,10,14H,1-3H3,(H,13,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.1001
Porcentaje de pureza >95%