accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NONHFFFOH(E/Z)

CAS RN 163451-81-8

IUPAC Nombre: 2-cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]but-2-enamide
Sinónimos: teriflunomide
Peso molecular (g/mol): 270.21
Fórmula molecular: C12H9F3N2O2
InChi Key: UTNUDOFZCWSZMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(O)=C(C#N)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (4)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (4)
Grado 
  • (4)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados