Learn More
(2Z)-2-ciano-3-hidroxi-N-[4-(trifluorometil)fenil]but-2-enamida (teriflunomida), Mikromol™
Descripción
(2Z)-2-ciano-3-hidroxi-N-[4-(trifluorometil)fenil]but-2-enamida (teriflunomida)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2Z)-2-Cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]but-2-enamide (Teriflunomide) |
| CAS | 163451-81-8 |
| Nombres de analitos o componentes | (2Z)-2-Cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]but-2-enamide (Teriflunomide) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H9 F3 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Leflunomide Imp. B (EP), (2Z)-2-Cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]but-2-enamide, (2Z)-2-cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-Butenamide, 2-Butenamide, 2-cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, (Z)-, A 1726, A 77-1726, A 771726, Aubagio, Flucyamide, HMR 1726, SU 20, Teriflunomide, Leflunomide Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7(18)10(6-16)11(19)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-5,18H,1H3,(H,17,19)/b10-7- |
| SMILES | C\C(=C(/C#N)\C(=O)Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F)\O |
| Nombre IUPAC | (Z)-2-ciano-3-hidroxi-N-[4-(trifluorometil)fenil]but-2-enamida |
| Mostrar más |