Learn More
Thermo Scientific Chemicals Teriflunomida
Código de producto. 17251292 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17251292 250 mg 250 miligramos
17241292 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17251292 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 467112500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 163451-81-8 | C12H9F3N2O2, C12H9F3N2O2 | 270.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163451-81-8
Fórmula molecular C12H9F3N2O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Teriflunomida
Cantidad 250 mg
Punto de fusión de 229,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 270,21
Clave InChI UTNUDOFZCWSZMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=C(C#N)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]but-2-enamide
Peso molecular (g/mol) 270.21
compliance-icons
Nombre del producto
  • Teriflunomide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Teriflunomide