Learn More
A 77-1726, TRC
Product Code. 30012268
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
500 mg
Unit Size:
10 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30012268 50 mg 50 miligramos
30004312 500 mg 500 miligramos
30011309 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30012268 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA77172650MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 163451-81-8
Fórmula molecular C12 H9 F3 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 270.21
Sinónimo (2Z)-2-Cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]but-2-enamide, Leflunomide Imp. B (EP), (2Z)-2-cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-Butenamide, 2-Butenamide, 2-cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, (Z)-, A 1726, A 77-1726, A 771726, Aubagio, Flucyamide, HMR 1726, SU 20, Teriflunomide
Nombre IUPAC (Z)-2-ciano-3-hidroxi-N-[4-(trifluorometilfenil]but-2-enamida
SMILES C\C(=C(/C#N)\C(=O)Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F)\O
Specifications
Nombre del producto químico o material (2Z)-2-Cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]but-2-enamide (Teriflunomide)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7(18)10(6-16)11(19)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-5,18H,1H3,(H,17,19)/b10-7-
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.0616
Porcentaje de pureza >95%