Learn More
Teriflunomide, MedChemExpress
Código de producto. 16476488
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476488 10 mg 10 miligramos
16462587 50 mg 50 miligramos
16411776 500 mg 500 miligramos
16436756 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16476488 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15405
MedChemExpress Teriflunomide is the active metabolite of leflunomide, an approved therapy for rheumatoid arthritis. It inhibits pyrimidine synthesis and therefore potently decreases T cell and B cell proliferation.
Teriflunomide is the active metabolite of leflunomide, an approved therapy for rheumatoid arthritis. It inhibits pyrimidine synthesis and therefore potently decreases T cell and B cell proliferation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Teriflunomide
Forma física Solid
CAS 163451-81-8
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H9F3N2O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo A77 1726
Información de solubilidad DMSO : 26 mg/mL (96.22 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES C/C(O)=C(C#N)/C(NC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)=O.[(Z)]
Peso molecular (g/mol) 270.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.21
Porcentaje de pureza 99.56%