accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFOOOHNClNCl

CAS RN 162401-32-3

IUPAC Nombre: 3-(cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloropyridin-4-yl)-4-(difluoromethoxy)benzamide
Sinónimos: roflumilast
Peso molecular (g/mol): 403.21
Fórmula molecular: C17H14Cl2F2N2O3
InChi Key: MNDBXUUTURYVHR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)OC1=CC=C(C=C1OCC1CC1)C(=O)NC1=C(Cl)C=NC=C1Cl
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados