Learn More
Roflumilast, MedChemExpress
Código de producto. 16479117
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479117 5 mg 5 miligramos
16462627 50 mg 50 miligramos
16436538 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16479117 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15455
MedChemExpress Roflumilast is a selective PDE4 inhibitor with IC50s of 0.7, 0.9, 0.7, and 0.2 nM for PDE4A1, PDEA4, PDEB1, and PDEB2, respectively, without affecting PDE1, PDE2, PDE3 or PDE5 isoenzymes from various cells.
Roflumilast is a selective PDE4 inhibitor with IC50s of 0.7, 0.9, 0.7, and 0.2 nM for PDE4A1, PDEA4, PDEB1, and PDEB2, respectively, without affecting PDE1, PDE2, PDE3 or PDE5 isoenzymes from various cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Roflumilast
CAS 162401-32-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14Cl2F2N2O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (124.00 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(NC1=C(Cl)C=NC=C1Cl)C2=CC=C(OC(F)F)C(OCC3CC3)=C2
Peso molecular (g/mol) 403.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.21
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus