Learn More
Roflumilast, Mikromol™
Descripción
Roflumilast
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Roflumilast |
| CAS | 162401-32-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Roflumilast |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H14 Cl2 F2 N2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 3-(cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloro-4-pyridinyl)-4-(difluoromethoxy)-benzamide, 3-(Cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloro-4-pyridinyl)-4-(difluoromethoxy)benzamide, B 9302-107, BY 217, BYK 20869, Daxas, Roflumilast |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14Cl2F2N2O3/c18-11-6-22-7-12(19)15(11)23-16(24)10-3-4-13(26-17(20)21)14(5-10)25-8-9-1-2-9/h3-7,9,17H,1-2,8H2,(H,22,23,24) |
| SMILES | FC(F)Oc1ccc(cc1OCC2CC2)C(=O)Nc3c(Cl)cncc3Cl |
| Nombre IUPAC | 3-(ciclopropilmetoxi)-N-(3,5-dicloropiridin-4-il)-4-(difluorometoxi)benzamida |
| Mostrar más |